Bis(phenylthio)methan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L01723.06
L01723.14
L01723.06EA
30.7
EUR
L01723.06
L01723.14
Bis(phenylthio)methan ≥98%
Bis(phenylthio)methan
Purity: 98+%
CAS No.: 3561-67-9
Molecular Formula: C13H12S2
Formula Weight: 232.36
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 194°/8mm
MDL No.: MFCD00003067
Formel:
C₁₃H₁₂S₂ Siedepunkt: 194 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 36…38 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003067 CAS-Nummer: 3561-67-9 EINECS: 222-624-4 |