(Phenylthio)essigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22280.14 B22280.22
B22280.14EA 70 EUR
B22280.14 B22280.22
(Phenylthio)essigsäure ≥97%
(Phenylthio)essigsäure
Purity: 97% CAS No.: 103-04-8 Molecular Formula: C6H5SCH2CO2H Formula Weight: 168.22 Odour: Stench Melting Point: 61-66° Beilstein Reference: 2045072 MDL No.: MFCD00004355
Formel: C₈H₈O₂S
Schmelzpunkt: 61…66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004355
CAS-Nummer: 103-04-8
EINECS: 203-073-9