α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
K2010-100G K2010-25G K2010-5G
SIALK2010-100GEA 737 EUR
SIALK2010-100G SIALK2010-25G SIALK2010-5G
α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz
Formel: C₅H₅NaO₅
MDL Number: MFCD00064196
CAS-Nummer: 22202-68-2
EINECS: 244-836-6