α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
K1875-1G K1875-100G K1875-1KG K1875-25G K1875-5G
SIALK1875-1GEA 32 EUR
SIALK1875-1G SIALK1875-100G SIALK1875-1KG SIALK1875-25G SIALK1875-5G
α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
α-Ketoglutarsäure Mononatriumsalz
Formel: C₅H₅NaO₅
MDL Number: MFCD00064196
CAS-Nummer: 22202-68-2
EINECS: 244-836-6