Calciumthioglycolat Trihydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Calcium mercaptoacetate trihydrate, Calcium thioglycolate trihydrate, Calcium bis(mercaptoacetate) trihydrate, Mercaptoacetic acid calcium salt trihydrate
367031000 367035000
ACRO367031000EA 28.6 EUR
ACRO367031000 ACRO367035000
Calciumthioglycolat Trihydrat 99%
Calciumthioglycolat Trihydrat
Formel: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
Molekulargewicht: 276.35 g/mol
Schmelzpunkt: 270…280 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150707
CAS-Nummer: 65208-41-5
EINECS: 212-402-5
UN-Nummer: 3263
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %