3-Amino-4-brom-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1H-pyrazol-5-amine, 4-Bromo-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-4-bromopyrazole
A11012.06 A11012.14
A11012.06EA 210 EUR
A11012.06 A11012.14
3-Amino-4-brom-1H-pyrazol 97%
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 16461-94-2 Molecular Formula: C3H4BrN3 Formula Weight: 161.99 Odour: Odourless Melting Point: 134-137° Beilstein Reference: 1617109 MDL No.: MFCD00082728
Formel: C₃H₄BrN₃
Schmelzpunkt: 134…137 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082728
CAS-Nummer: 16461-94-2