Melatonin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M5250-10G M5250-1G M5250-250MG M5250-5G
SIALM5250-10GEA 882 EUR
SIALM5250-10G SIALM5250-1G SIALM5250-250MG SIALM5250-5G
Melatonin, Sigma-Aldrich®
Melatonin
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₂
Molekulargewicht: 232.28 g/mol
MDL Number: MFCD00005655
CAS-Nummer: 73-31-4
EINECS: 200-797-7