2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
153931-1G
153931-5G
SIAL153931-1GEA
46.7
EUR
SIAL153931-1G
SIAL153931-5G
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-p-benzochinon
Formel:
C₁₄H₂₀O₂ |
MDL Number:
MFCD00001601 CAS-Nummer: 719-22-2 EINECS: 211-946-0 |