2,5-Dimethyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
39579-25G 39579-5G
SIAL39579-25GEA 628 EUR
SIAL39579-25G SIAL39579-5G
2,5-Dimethyl-p-benzochinon, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-p-benzochinon
Formel: C₈H₈O₂
MDL Number: MFCD00041737
CAS-Nummer: 137-18-8
EINECS: 205-283-6