2,5-Di-tert-butyl-p-benzochinon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
L10054.06 L10054.14
L10054.06EA 42.9 EUR
L10054.06 L10054.14
2,5-Di-tert-butyl-p-benzochinon ≥99%
2,5-Di-tert-butyl-p-benzochinon
Purity: 99% CAS No.: 2460-77-7 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Melting Point: 152-153° Beilstein Reference: 2047945
Formel: C₁₄H₂₀O₂
Schmelzpunkt: 152…153 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019442
CAS-Nummer: 2460-77-7
EINECS: 219-552-0