2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzochinon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dimethoxy-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,3-Dimethoxy-5-methyl-1,4-benzoquinone
B24777.03 B24777.06 B24777.14
B24777.03EA 43.2 EUR
B24777.03 B24777.06 B24777.14
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzochinon ≥98%
2,3-Dimethoxy-5-methyl-p-benzochinon
Purity: 98% CAS No.: 605-94-7 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 57-60° Beilstein Reference: 1640422
Formel: C₉H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001595
CAS-Nummer: 605-94-7
EINECS: 210-100-8