2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
200380050 200380250
ACRO200380050EA 42.7 EUR
ACRO200380050 ACRO200380250
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO)
Formel: C₉H₁₈NO
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Flammpunkt: 67 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009599
CAS-Nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN-Nummer: 3263
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals or solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %