Antimon-Standardlösung, 1.000 mg/L Sb in Wasser mit Salpetersäure und Weinsäure (jeweils max. 1%) (aus Sb) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41682.AD
41682.AE
41682.AP
41682.ADEA
61.5
EUR
41682.AD
41682.AE
41682.AP
Antimon-Standardlösung, 1.000 mg/L Sb in Wasser mit Salpetersäure und Weinsäure (jeweils max. 1%) (aus Sb) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Antimon-Standards
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST