Antimon-Standardlösung, 10000 mg/L Sb in Wasser mit Salpetersäure und Weinsäure (jeweils max. 1%) (aus Sb) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41683.AD
41683.AE
41683.AP
41683.ADEA
87.1
EUR
41683.AD
41683.AE
41683.AP
Antimon-Standardlösung, 10000 mg/L Sb in Wasser mit Salpetersäure und Weinsäure (jeweils max. 1%) (aus Sb) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Antimon-Standards
Molecular Formula: Sb in H₂O/tartaric acid/tr. HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134030
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST