4-Aminopiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
561479-25G 561479-5G
SIAL561479-25GEA 135 EUR
SIAL561479-25G SIAL561479-5G
4-Aminopiperidin, Sigma-Aldrich®
4-Aminopiperidin
Formel: C₅H₁₂N₂
MDL Number: MFCD02179399
CAS-Nummer: 13035-19-3