4-Aminobutyraldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
M-Clarity™ quality level = MQ100
A44150-100G A44150-25G A44150-5G
SIALA44150-100GEA 502 EUR
SIALA44150-100G SIALA44150-25G SIALA44150-5G
4-Aminobutyraldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
4-Aminobutyraldehyddiethylacetal
Formel: C₈H₁₉NO₂
MDL Number: MFCD00008227
CAS-Nummer: 6346-09-4
EINECS: 228-753-2