2,5-Piperazindion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
G7251-100G
G7251-1KG
G7251-25G
SIALG7251-100GEA
238
EUR
SIALG7251-100G
SIALG7251-1KG
SIALG7251-25G
2,5-Piperazindion, Sigma-Aldrich®
2,5-Piperazindion
Formel:
C₄H₆N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00006009 CAS-Nummer: 106-57-0 EINECS: 203-411-5 |