2,5-Piperazindion 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Glycine anhydride, Piperazine-2,5-dione
120080250
120081000
120080050
120080010
ACRO120080250EA
56.5
EUR
ACRO120080250
ACRO120081000
ACRO120080050
ACRO120080010
2,5-Piperazindion 98%
2,5-Piperazindion
Formel:
C₄H₆N₂O₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006009 CAS-Nummer: 106-57-0 EINECS: 203-411-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % (ex N) |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 4 h) |