Diethyl-phenylorthoformiat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21498.09
B21498.18
B21498.09EA
49.8
EUR
B21498.09
B21498.18
Diethyl-phenylorthoformiat ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 14444-77-0
Molecular Formula: C11H16O3
Formula Weight: 196.25
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4810
Melting Point: -26°
Boiling Point: 103-104°/10mm
Beilstein Reference: 1872634
MDL No.: MFCD00009228
Formel:
C₁₁H₁₆O₃ Siedepunkt: 103…104 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: –26 °C Dichte: 1,015 Flammpunkt: 65 °C (149 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009228 CAS-Nummer: 14444-77-0 EINECS: 238-421-9 |