di-Lithiumtetraborat Trihydrat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A10358.22
A10358.36
A10358.22EA
36.6
EUR
A10358.22
A10358.36
di-Lithiumtetraborat Trihydrat 96%
di-Lithiumtetraborat Trihydrat
Purity: 96%
CAS No.: 37195-62-3
Molecular Formula: Li2B4O7.3H2O
Formula Weight: 223.17 (169.12anhy)
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00167253
Formel:
B₄Li₂O₇·3H₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00167253 CAS-Nummer: 37195-62-3 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,5524 |