Dextran, M.W. ~ 500,000 (aus Leuconostoc ssp.), BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
31392-10G 31392-250G 31392-50G
SIAL31392-10GEA 65.7 EUR
SIAL31392-10G SIAL31392-250G SIAL31392-50G
Dextran, M.W. ~ 500,000 (aus Leuconostoc ssp.), BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL Number: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5