Dextran, M.W. ~ 200,000 (aus Leuconostoc mesenteroides), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
31398-100G 31398-25G 31398-500G
SIAL31398-100GEA 333 EUR
SIAL31398-100G SIAL31398-25G SIAL31398-500G
Dextran, M.W. ~ 200,000 (aus Leuconostoc mesenteroides), Sigma-Aldrich®
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL Number: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5