Dextran, M.W. ~ 20,000 (aus Leuconostoc ssp.), BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
31387-100G 31387-25G 31387-500G
SIAL31387-100GEA 150 EUR
SIAL31387-100G SIAL31387-25G SIAL31387-500G
Dextran, M.W. ~ 20,000 (aus Leuconostoc ssp.), BioChemika®, Sigma-Aldrich®
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL Number: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5