Dextran, M.W. ~ 100,000 (aus Leuconostoc ssp.), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
09184-10G-F 09184-250G-F 09184-50G-F
SIAL09184-10G-FEA 23.7 EUR
SIAL09184-10G-F SIAL09184-250G-F SIAL09184-50G-F
Dextran, M.W. ~ 100,000 (aus Leuconostoc ssp.), Sigma-Aldrich®
Dextran
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MDL Number: MFCD00130935
CAS-Nummer: 9004-54-0
EINECS: 232-677-5