Beryllium-Standardlösung, 10000 mg/L Be in 5%iger Salpetersäure (aus BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14406.AE
14406.AD
14406.AP
14406.AEEA
163
EUR
14406.AE
14406.AD
14406.AP
Beryllium-Standardlösung, 10000 mg/L Be in 5%iger Salpetersäure (aus BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Beryllium-Standards
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00134032
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST