Natrium-tert-butanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sodium tert-butoxide, Sodium t-butoxide, Sodium Tert-Butylate
703788-25G 703788-5G
SIAL703788-25GEA 161 EUR
SIAL703788-25G SIAL703788-5G
Natrium-tert-butanolat, Sigma-Aldrich®
Natrium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉NaO
MDL Number: MFCD00040575
CAS-Nummer: 865-48-5
EINECS: 212-741-9
UN-Nummer: 3206
ADR: 4.2,II