Lithium-tert-butanolat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
301220250 301221000 301225000
ACRO301220250EA 165 EUR
ACRO301220250 ACRO301221000 ACRO301225000
Lithium-tert-butanolat 99%
Lithium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉LiO
Dichte: 0.89 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00050479
CAS-Nummer: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN-Nummer: 2925
ADR: 4.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥98.5 %
Impurity ≤1 % (LiOH + Li2CO3)