2-Chlor-p-benzochinon 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chlorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2-Chloro-1,4-benzoquinone
331220050
331220250
ACRO331220050EA
74.8
EUR
ACRO331220050
ACRO331220250
2-Chlor-p-benzochinon 95%
2-Chlor-p-benzochinon
Formel:
C₆H₃ClO₂ Schmelzpunkt: 52…57 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075260 CAS-Nummer: 695-99-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 52 to 57 °C |
GC | ≥94 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...