Ethylbutyrylacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
A12786.18
A12786.30
A12786.18EA
39.2
EUR
A12786.18
A12786.30
Ethylbutyrylacetat ≥98%
Ethylbutyrylacetat
Purity: 98%
CAS No.: 3249-68-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: -44°
Boiling Point: 94-95°/12mm
Beilstein Reference: 507689
MDL No.: MFCD00009401
Formel:
C₈H₁₄O₃ Siedepunkt: 94…95 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 0.990 Flammpunkt: 78 °C (172 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009401 CAS-Nummer: 3249-68-1 EINECS: 221-835-9 |