Cadmium-Standardlösung, 1000 mg/L Cd in 5%iger Salpetersäure (aus Cd) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88056.AE
88056.AP
88056.AEEA
45.4
EUR
88056.AE
88056.AP
Cadmium-Standardlösung, 1000 mg/L Cd in 5%iger Salpetersäure (aus Cd) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Cadmium-Standards
Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST