Barium-Standardlösung, 1000 mg/L Ba in 5%iger Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
88052.AE
88052.AP
88052.AEEA
43.4
EUR
88052.AE
88052.AP
Barium-Standardlösung, 1000 mg/L Ba in 5%iger Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Barium-Standards
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST