Barium-Standardlösung, 10000 mg/L Ba in 5%iger Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14423.AE
14423.AD
14423.AP
14423.AEEA
147
EUR
14423.AE
14423.AD
14423.AP
Barium-Standardlösung, 10000 mg/L Ba in 5%iger Salpetersäure (aus Ba(NO₃)₂) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Barium-Standards
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST