Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
33559.AE 33559.AP
33559.AEEA 44.3 EUR
33559.AE 33559.AP
Arsen-Standardlösung, 1000 mg/L As in 5%iger Salpetersäure (aus As) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Arsen-Standards
Molecular Formula: As in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085309
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST