Lithiumsalicylat, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Lithium 2-hydroxybenzoate
39356.14
39356.22
39356.36
39356.14EA
42.8
EUR
39356.14
39356.22
39356.36
Lithiumsalicylat, tech.
Lithiumsalicylat
CAS No.: 552-38-5
Molecular Formula: C7H5LiO3
Formula Weight: 144.05
Physical Form: Powder
Odour: Sweet
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00045813
Formel:
C₇H₅LiO₃ Schmelzpunkt: Dec. Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00045813 CAS-Nummer: 552-38-5 EINECS: 209-011-7 |