Hexylmercaptoacetat
Lieferant: Thermo Scientific
BTB11443.250
BTB11443.1
MAYBBTB11443.250EA
0
EUR
MAYBBTB11443.250
MAYBBTB11443.1
Hexylmercaptoacetat
Hexylmercaptoacetat
Formel:
C₈H₁₆O₂S |
CAS-Nummer:
20292-01-7 EINECS: 243-696-3 |