4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
596728-25G
596728-5G
SIAL596728-25GEA
83.7
EUR
SIAL596728-25G
SIAL596728-5G
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ |
MDL Number:
MFCD00090472 CAS-Nummer: 1780-26-3 |