2-Chlor-4-methylpyrimidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H31903.03
H31903.09
H31903.03EA
20.9
EUR
H31903.03
H31903.09
2-Chlor-4-methylpyrimidin 99%
2-Chloro-4-methylpyrimidine
Purity: 99%
CAS No.: 13036-57-2
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Melting Point: 45-48°
MDL No.: MFCD00054434
Formel:
C₅H₅ClN₂ Schmelzpunkt: 45…48 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054434 CAS-Nummer: 13036-57-2 |