2,3-Dimethylhydrochinon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dihydroxy-2,3-dimethylbenzene
305110050
305110250
305111000
ACRO305110050EA
108
EUR
ACRO305110050
ACRO305110250
ACRO305111000
2,3-Dimethylhydrochinon 97%
2,3-Dimethylhydrochinon
Formel:
C₈H₁₀O₂ Schmelzpunkt: 223…225 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009997 CAS-Nummer: 608-43-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to light brown to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |