Kupfer(II)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
229636-100G 229636-25G 229636-5G
SIAL229636-100GEA 305 EUR
SIAL229636-100G SIAL229636-25G SIAL229636-5G
Kupfer(II)nitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)nitrat Hydrat
Formel: CuN₂O₆·H₂O
MDL Number: MFCD00149669
CAS-Nummer: 13778-31-9
EINECS: 221-838-5
UN-Nummer: 1477
ADR: 5.1,II