Oxalsäureethylesterchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14653-0500 AB108675 A14653.22 A14653.14 A14653.36 A14653.0B
ABCR14653-0500EA 0 EUR
ABCR14653-0500 ABCRAB108675 A14653.22 A14653.14 A14653.36 A14653.0B
Oxalsäureethylesterchlorid ≥98%
Oxalsäureethylesterchlorid
Purity: 98% CAS No.: 4755-77-5 Molecular Formula: C4ClH5O3 Formula Weight: 136.53 Flash Point: 41°(105°F) Refractive Index: 1.4160 Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 506725 UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000706
Formel: C₄H₅ClO₃
Siedepunkt: 134…135 °C
Dichte: 1,226
Flammpunkt: 41 °C (105 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000706
CAS-Nummer: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II