Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Aminic Acid, Methanoic acid
34673-2.5L 34673-4X4L
34673-2.5LEA 161.85 EUR
34673-2.5L 34673-4X4L
Ameisensäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Ameisensäure
  • For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
  • HPLC / UV-VIS quality control
  • Low gradient baseline drift
  • Low levels of trace metals
  • No non-volatile impurities
RTECS Number: 231-791-2
Formel: HCO₂H
Molekulargewicht: 46.03 g/mol
Dichte: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
REACH-Nummer: 01-2119491174-37-XXXX
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay of formic acid 0.093 - 0.107 %
pH (20 °C) 2.6 - 2.8
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm Min. 5 %
Transmittance at 230 nm Min. 45 %
Transmittance at 254 nm Min. 98 %
HPLC Gradient at 210 nm Max. 50 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 10 mAU
LC-MS application complying