Natriumhydrogencarbonat 75 g/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
S8761-100ML
S8761-500ML
SIALS8761-100MLEA
14
EUR
SIALS8761-100ML
SIALS8761-500ML
Natriumhydrogencarbonat 75 g/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Natriumhydrogencarbonat
Formel:
NaHCO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS-Nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 |