Stopfen, PTFE
Lieferant: Bohlender
H936-03 H937-04 H937-05 H936-04 H936-07 H937-07 H936-06 H936-05 H936-10 H936-02 H937-10 H936-08
BOHLH936-03EA 9.8 EUR
BOHLH936-03 BOHLH937-04 BOHLH937-05 BOHLH936-04 BOHLH936-07 BOHLH937-07 BOHLH936-06 BOHLH936-05 BOHLH936-10 BOHLH936-02 BOHLH937-10 BOHLH936-08
Stopfen, PTFE
Stopfen PE/LDPE/HDPE-Stopfen
Zum Verschließen von Teilen mit Normschliff. Mit Normschliff und Dichtringen auf der Außenseite; Griff gerändelt oder mit Sechskant. Im Vergleich zu Glasstopfen leichter demontierbar und Fetten nicht notwendig.
  • PTFE
  • Temperaturbeständig von −200 bis + 250 °C
  • Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-konform
Bei Ausdehnung der Stopfen durch Erwärmung kann es zum Bruch der Schliffe kommen.
Zertifizierungen:
Bestellen