Schlauchverteiler, BOLA
Lieferant: Bohlender
D512-02 D512-08 D512-09 D512-01
BOHLD512-02EA 214 EUR
BOHLD512-02 BOHLD512-08 BOHLD512-09 BOHLD512-01
Schlauchverteiler, BOLA
Fittings und Verbinder
Schlauchverteiler, Körper aus PTFE mit Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE. Ein Zugang und drei oder vier Abgänge, Durchgangsbohrung Ø 6 mm aus Fluorkunststoff mit glasfaserverstärkten PTFE-Muttern.
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Druck: 5 bar
  • Vakuumtauglich
Zertifizierungen:
Bestellen