Collagen IV
Lieferant: Corning
Collagen IV ist eine in der Basalmembran ubiquitär vorhandene, schichtartige Matrix, die Epithel- und Endothelzellen unterliegt und Muskelfett- und Nervenzellen umgibt. Es kann auch als dünne Schicht auf Gewebekulturoberflächen aufgetragen werden, um die Zellanhaftung zu verbessern und die Wirkung von Collagen IV auf das Zellverhalten zu erforschen.
Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet. Ursprungsmaterial auf Hepatitis-B-Antigen und HIV-1-Antikörper getestet