Reinraumhandschuhe, Latex, steril, BioClean Maxima™
Lieferant: Nitritex
BLLS80 BLLS90
112-3845EA 0 EUR
112-3845 112-3847
Reinraumhandschuhe, Latex, steril, BioClean Maxima™
Handschuhe
Diese Reinraum-Handschuhe mit Rollrand können sowohl in medizinischen als auch in Laborumgebungen verwendet werden.
  • Steril, ungepudert, strukturierte Oberfläche
  • Proteinkonzentration unter 50 µg/g
  • Latex zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und seinen Komfort aus
  • Anatomisch geformt für verbesserten Tragekomfort
  • Extralange Stulpen bieten kompletten Armschutz
  • Jede Größe hat einen individuellen Barcode auf dem Karton (ITF-14), der die automatische Dateneingabe in Bestandsüberwachungssysteme ermöglicht
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 10, ISO 4, M2.5 und EU GMP Grade A.
Zertifizierungen: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und Verordnung (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Entspricht Kategorie 3 - Komplexe persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4.
Erfüllt die Anforderungen an Handschuhe gemäß den europäischen Normen EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 und EN 421:2010.
Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015.
Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006.
Für den Kontakt mit jeglichen Lebensmitteln geeignet. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006.
Verpackung: Ein Paar pro Kunststoffinnentasche, eine Tasche pro EasyTear™ PE-Beutel; 10 Paar pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel; ein Kartoninnenbeutel pro Karton (100 Paar).