Reinraumhandschuhe, Vinyl, BioClean Vector™
Lieferant: Nitritex
BVA-E-L BVA-E-M BVA-E-S BVA-E-XL
112-3886EA 194 EUR
112-3886 112-3887 112-3888 112-3889
Reinraumhandschuhe, Vinyl, BioClean Vector™
Handschuhe
Diese latexfreien Reinraumhandschuhe können in medizinischen sowie in Laborumgebungen verwendet werden. Sie verfügen außerdem über hervorragende ESD-Eigenschaften.
  • Unsteril, ungepudert, glatte Oberfläche
  • Latexfrei, um die Auslösung von Typ-I-Allergien zu verhindern
  • Manschette mit Rollrand für leichteres Anziehen und Stabilität auf dem Arm
  • Glatte Oberfläche für ausgezeichnete Empfindlichkeit
Zur Verwendung für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 5, M3.5 geeignet.
EN 455, EN 374; Cat. I; AQL 1,5
Zertifizierungen: Hergestellt in einem Werk, das nach ISO 9001:2015 und (EU)2016/425 Modul D zertifiziert ist. Entspricht Kategorie 1 - PSA-Verordnung (EU) 2016/425 mit einfachem Design für persönliche Schutzausrüstung PSA. Verarbeitet in einer NEBB-zertifizierten Umgebung der ISO-Klasse 5.
Verpackung: 100 Stück pro versiegeltem PE-Beutel; ein versiegelter PE-Beutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 10 PE-Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel; ein Kartoninnenbeutel pro Karton (1000 Stück).