Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersystem, BOLA
Lieferant: Bohlender
N1650-24 N1650-16 N1650-08
BOHLN1650-24EA 3710 EUR
BOHLN1650-24 BOHLN1650-16 BOHLN1650-08
Flaschenaufsatz-Vakuumfiltersystem, BOLA
Filter Flaschenaufsatzfilter
Vakuumfilter mit mehrstufigem Schlauchanschluss mit integrierter Verschlussschraube zum Anschluss von Vakuumschläuchen mit Innen-Ø 6 mm oder 8 mm. Die weichmacherfreien Fitrationsgeräte sind nahezu universell chemisch resistent.
  • Auffanggefäß und Füllgefäß aus PFA
  • Füllbehälter mit Deckel zum Schutz vor Kontaminationen
Sie geben keine Spurenelemente an das zu filternde Medium ab. Aufgrund der antiadhäsiven Oberfläche sind sie leicht zu reinigen und immer wieder einsetzbar.
Zertifizierungen: FDA-konform.