Enghalsflaschen, rund, Typ Boston, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
W216845 W216846 W216842 W216849 W216836 W216837 W216838 W216839 W216840 W216841 W216848 W216850 W216851 W216852 W216853 W216843 W216800 W216835 W216844 W216847 W216803 W216808 W216807 W216801 W216802 W216804 W216805 W216806 W216809 W216810 W216811 W216812 W216813 W216814 W216815 W216816 W216817 W216832 W216867 W216834 W216869 W216870 W216833 W216823 W216822 W216821 W216831 W216866
WHEAW216845EA 43.7 EUR
WHEAW216845 WHEAW216846 WHEAW216842 WHEAW216849 WHEAW216836 WHEAW216837 WHEAW216838 WHEAW216839 WHEAW216840 WHEAW216841 WHEAW216848 WHEAW216850 WHEAW216851 WHEAW216852 WHEAW216853 WHEAW216843 WHEAW216800 WHEAW216835 WHEAW216844 WHEAW216847 WHEAW216803 WHEAW216808 WHEAW216807 WHEAW216801 WHEAW216802 WHEAW216804 WHEAW216805 WHEAW216806 WHEAW216809 WHEAW216810 WHEAW216811 WHEAW216812 WHEAW216813 WHEAW216814 WHEAW216815 WHEAW216816 WHEAW216817 WHEAW216832 WHEAW216867 WHEAW216834 WHEAW216869 WHEAW216870 WHEAW216833 WHEAW216823 WHEAW216822 WHEAW216821 WHEAW216831 WHEAW216866
Enghalsflaschen, rund, Typ Boston, WHEATON®
Flaschen Glasflaschen
Natronkalkglas, Klasse III, klar oder braun
  • Zur Gewährleistung der Sauberkeit in praktischen Packungen mit befestigten Verschlüssen untergebracht
  • Kapseln aus Polypropylen oder Phenolharz mit Einlagen nach Wahl
  • In jedem Flaschenkarton ist ein Etikett mit Gefahrenhinweisen mit ID des Inhalts enthalten
  • Manipulationssicheres Siegel in jeder Flaschenschachtel versiegelt die Flasche und schützt den Inhalt vor versehentlichem Missbrauch
Ideal für Lösungsmittel-, Chemikalien- oder Probenaufbewahrung. Braun gefärbt für licht-sensitive Materialien