Enghalsflaschen, rund, sicherheitsbeschichtet, WHEATON®
Lieferant: DWK Life Sciences
220975 220935 220936 220945 220946 220955 220925 220924 220976 220956 220735 220724 220725 220926 220736 220745 220746 220755 220756 220775 220776 220726
WHEA220975EA 503 EUR
WHEA220975 WHEA220935 WHEA220936 WHEA220945 WHEA220946 WHEA220955 WHEA220925 WHEA220924 WHEA220976 WHEA220956 WHEA220735 WHEA220724 WHEA220725 WHEA220926 WHEA220736 WHEA220745 WHEA220746 WHEA220755 WHEA220756 WHEA220775 WHEA220776 WHEA220726
Enghalsflaschen, rund, sicherheitsbeschichtet, WHEATON®
Flaschen Glasflaschen
Flaschen, Sicherheitsbeschichtung aus PVC-basiertem Plastisol. Hergestellt aus klarem Natronkalkglas welches den USP Typ III Voraussetzungen entspricht
  • Rutschfeste Beschichtung ermöglicht eine erhöhte Stabilität und Leichtigkeit beim Umgang mit nassen oder trockenen Substanzen
  • Autoklavierung / Sterilisierung der Flasche ist nicht empfohlen
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Braun gefärbt um licht-sensitive Substanzen zu Schützen
Plastisol umhüllt die Außenwand der Flasche und fängt den Inhalt auf falls die Flasche zerbricht
Zertifizierungen: Diese Flaschen helfen die OSHA Voraussetzungen zu erfüllen